MilliporeSigma
578355
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
Seleccione un Tamaño
25 G
$74.50
100 G
$308.00
$74.50
Precio de catálogo$90.30Ahorre 17 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$74.50
100 G
$308.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23NO
Número de CAS:
Peso molecular:
233.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
$74.50
Precio de catálogo$90.30Ahorre 17 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
crystalline powder
mp
96-100 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1CC(C)(C)N(CCO)c2cc(C)ccc12
InChI
1S/C15H23NO/c1-11-5-6-13-12(2)10-15(3,4)16(7-8-17)14(13)9-11/h5-6,9,12,17H,7-8,10H2,1-4H3
Clave InChI
DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)