577847
Lead oxide
powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
10 mmHg ( 0 °C)
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
SMILES string
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
InChI key
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)