MilliporeSigma
577812
Sigma-Aldrich
2,3′-Bithiophene
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
60-64 °C (lit.)
cadena SMILES
c1csc(c1)-c2ccsc2
InChI
1S/C8H6S2/c1-2-8(10-4-1)7-3-5-9-6-7/h1-6H
Clave InChI
ILQGHVXNYGLZSR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marcin Dąbrowski et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(9), 9265-9276 (2019-02-05)
We present an improved approach for the preparation of highly selective and homogeneous molecular cavities in molecularly imprinted polymers (MIPs) via the combination of surface imprinting and semi-covalent imprinting. Toward that, first, a colloidal crystal mold was prepared via the
Artículos
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.