MilliporeSigma
576999
Sigma-Aldrich
4-Aminopiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3D9N2
Número de CAS:
Peso molecular:
109.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
densidad
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+9
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
Clave InChI
BCIIMDOZSUCSEN-UHUJFCCWSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)