MilliporeSigma
576425
Sigma-Aldrich
4,5,7-Trihydroxy-3-phenylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
270.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
268-272 °C
functional group
ester
ketone
phenyl
SMILES string
O.Oc1cc(O)c2C(O)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5.H2O/c16-9-6-10(17)13-11(7-9)20-15(19)12(14(13)18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-7,16-18H;1H2
InChI key
PGNAALCVWSQLDG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)