MilliporeSigma
575658
Sigma-Aldrich
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
66-69 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)