MilliporeSigma
573213
Sigma-Aldrich
(4S)-4-[(1R)-2-Azido-1-(benzyloxy)ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
277.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
actividad óptica
[α]20/D +13°, neat
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.5090 (lit.)
densidad
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@@H](CN=[N+]=[N-])OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19N3O3/c1-14(2)19-10-13(20-14)12(8-16-17-15)18-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-13H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1
Clave InChI
YWANFIYHLHBBCF-OLZOCXBDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)