MilliporeSigma
572829
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-(hydroxymethyl-d2)-2-methylpyridine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Pyridoxine-(5-hydroxymethyl-d2), Pyridoxol-(5-hydroxymethyl-d2), Vitamin B6-(5-hydroxymethyl-d2)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9D2NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
mp
150-151 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3/i3D2
Clave InChI
LXNHXLLTXMVWPM-SMZGMGDZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)