MilliporeSigma
572403
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-calcium doped
nanopowder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CeO2
Peso molecular:
172.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
nanopowder
contiene
10 mol % calcium as dopant
composición
Ce0.9Ca0.1O2
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
superficie
100-120 m2/g
tamaño de partícula
<100 nm
cadena SMILES
[Ca].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ca.Ce.2O.2H
Clave InChI
CBEFPOUMLUPIIH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)