MilliporeSigma
572381
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CeO2
Peso molecular:
172.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
nanopowder
contiene
15 mol % yttria as dopant
composición
Ce0.85Y0.15O2
tamaño de partícula
<100 nm
cadena SMILES
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)