MilliporeSigma
572128
Sigma-Aldrich
[4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1,1,2-ethylenetricarbonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(HOCH2CH2)NC6H4C(CN)=C(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
72-76 °C (lit.)
λmáx.
514 nm
cadena SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)C(\C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C15H14N4O2/c16-9-13(10-17)15(11-18)12-1-3-14(4-2-12)19(5-7-20)6-8-21/h1-4,20-21H,5-8H2
Clave InChI
XIKHTCQHDCGMQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)