MilliporeSigma
571954
Sigma-Aldrich
N-Butylhexamethyleneimine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H21N
Número de CAS:
Peso molecular:
155.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.456
densidad
0.836 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCN1CCCCCC1
InChI
1S/C10H21N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h2-10H2,1H3
Clave InChI
IIUDBWFOJYPWAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)