MilliporeSigma
571865
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5790 (lit.)
bp
325-330 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2
Clave InChI
SANCUGBZSMVASH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)