MilliporeSigma
570575
Sigma-Aldrich
(5S)-5-(Hydroxymethyl)-3-[(1R)-1-phenylethyl]-2-oxazolidinone
98%
Sinónimos:
(S)-5-(Hydroxymethyl)-3-[(R)-α-methylbenzyl-2-oxazolidinone, 3-(1′-(R)-α-Methylbenzyl)-5(S)-hydroxymethyl-oxazolidin-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
98%
form
solid
mp
116-120 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](N1C[C@@H](CO)OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-7-11(8-14)16-12(13)15/h2-6,9,11,14H,7-8H2,1H3/t9-,11+/m1/s1
InChI key
DLSXXQPFKFHRSW-KOLCDFICSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)