MilliporeSigma
569267
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.602 (lit.)
bp
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Clave InChI
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)