MilliporeSigma
569259
Sigma-Aldrich
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HC6Cl2Br2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
319.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)c(Cl)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2Cl2N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI key
IPWGDMQXLGFBLC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)