569011
1-Bromo-4-isocyanatonaphthalene
97%
About This Item
Ensayo
97%
mp
56-60 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccc(N=C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H6BrNO/c12-10-5-6-11(13-7-14)9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
Clave InChI
VWVGFGCFRGMOLK-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)