MilliporeSigma
568929
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,4-diisothiocyanate
97%
Sinónimos:
2,4-Toluene diisothiocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisothiocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NCS)2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
54-57 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Clave InChI
NNMVCFPMIBOZCL-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)