MilliporeSigma
568333
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloro-4-ethoxybenzoate
97%
Sinónimos:
3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OC6H3ClCO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
49-53 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(OCC)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-10-6-5-8(7-9(10)12)11(13)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KZVDUPODUCECJJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)