MilliporeSigma
567655
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-3-indolylacetonitrile
95%
Sinónimos:
3-(Cyanomethyl)-5-methoxyindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
65-69 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CC#N)c2c1
InChI
1S/C11H10N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4H2,1H3
Clave InChI
ZBQCXEREMRGOCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of (-)- and (+)-debromoflustramine B and its analogues as selective butyrylcholinesterase inhibitors
Reactant for preparation of carboline analogs as potent MAPKAP-K2 inhibitors
Reactant for preparation of indole-N-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors for diabetic complications treatment
Reactant for preparation of debromoflustramine B and labeled Me(3a)-13C-physostigmine
Reactant for preparation of physostigmine and physovenine
Reactant for preparation of phenethyl substituted indole derivatives as melatoninergic agonists and antagonists
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)