MilliporeSigma
563692
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6CH3MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
245.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1[Mg]Br
InChI
1S/C11H9.BrH.Mg/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
FRKJGFAPMOHVAM-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)