MilliporeSigma
563463
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
40 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
ZRXYWQKYSSVZNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)