MilliporeSigma
56308
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
tert-Butyl (R)-3-pyrrolidinylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.25
Beilstein:
5377812
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D +21.5±1.5°, c = 1 in ethanol
composición
carbon content, 56.88-59.20%
nitrogen content, 14.74-15.04%
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clave InChI
DQQJBEAXSOOCPG-SSDOTTSWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.