MilliporeSigma
559644
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
130-134 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1F)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
IJEDLYZMLJORCY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)