MilliporeSigma
559466
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
97% (predominantly trans)
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H2CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
202.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97% (predominantly trans)
Formulario
solid
mp
195-199 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H5F3O2/c10-6-3-5(1-2-8(13)14)4-7(11)9(6)12/h1-4H,(H,13,14)/b2-1+
Clave InChI
PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)