MilliporeSigma
559377
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrofuranyl)methyl]propionic acid, mixture of diastereomers
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11F3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D >1.4180 (lit.)
bp
253-254 °C (lit.)
density
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(CC1CCCO1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
FQJZEDBSHBNUMD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)