MilliporeSigma
558893
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-ethynylbenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2C6H4C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5420 (lit.)
bp
30 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h1,5-8H,4H2,2H3
Clave InChI
ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Ethyl-4-ethynylbenzene undergoes homocoupling reaction in the presence of copper(I) chloride (catalyst) and air (oxidant) to yield symmetrical 1,4-disubstituted 1,3-diyne.
Aplicación
1-Ethyl-4-ethynylbenzene may be used to synthesize:
  • 2,4-bis[(4-ethylphenyl)ethynyl]-6-methoxy-1,3,5-triazine
  • 2-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-4-methoxy-6-(phenylethynyl)-1,3,5-triazine
  • 2-chloro-4-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-6-methoxy-1,3,5-triazine
  • 4-chloro-6-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-N,N-diphenyl-1,3,5-triazin-2-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
CuCl-catalyzed green oxidative alkyne homocoupling without palladium, ligands and bases.
Yin K, et al.
Green Chemistry, 13(3), 591-593 (2011)
Linear and V-Shaped Alkynyl-1, 3, 5-triazines.
Gao P, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 32, 7020-7027 (2015)