MilliporeSigma
558818
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
Sinónimos:
2-Methylsulfanyl-6-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F3N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
210.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
176-180 °C (lit.)
SMILES string
CSc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2OS/c1-13-5-10-3(6(7,8)9)2-4(12)11-5/h2H,1H3,(H,10,11,12)
InChI key
BRLPDRZKOMZVOY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)