MilliporeSigma
558001
Sigma-Aldrich
2-Chlorothioanisole
96%
Sinónimos:
2-Chlorophenyl methyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.608 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
thioether
cadena SMILES
CSc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
IHLDFHCSSCVPQW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chlorothioanisole can be prepared from the reaction between N,N-dimethylformamide, 1,2-dichlorobenzene, finely ground KOH and methyl mercaptan.[1] Benzene dipole moment value analysis of 2-chlorothioanisole indicates that it exists predominantly in trans- form.[2] 1H NMR spectrum of 2-chlorothioanisole has been studied in acetone-d6 solution.[3]
Aplicación
2-Chlorothioanisole may be used to synthesize 2-chlorophenyl methyl sulfone.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The preferred conformations of 2, 4-dichlorophenol, 2, 4-dichloroanisole and their sulphur analogues.
Lumbroso H, et al.
Journal of Molecular Structure, 43(1), 87-95 (1978)
Development of the Large-Scale Preparation of 2-(Methanesulfonyl) benzenesulfonyl Chloride.
Meckler H and Herr RJ.
Organic Process Research & Development, 16(4), 550-555 (2012)
The proximate coupling constant, 5 J (H, CH3), and the torsional mobility of the thiomethyl group in some thioanisole derivatives.
Schaefer T, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 69(4), 620-624 (1991)
Analysis of chlorophenylmethylsulfides in the urine of rats injected with chlorobenzene by high performance liquid chromatography.
M Yoshida et al.
Industrial health, 23(4), 283-287 (1985-01-01)