MilliporeSigma
55787
Sigma-Aldrich
(±)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
tert-Butyl N-(3-piperidylmethyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.30
Beilstein:
7023643
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for:
Preparation of Tylophorine analogs
Enzymatic acylation
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.