557412
6-Fluoro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
207-211 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clave InChI
ZKNRUFWEZPGGQP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?