MilliporeSigma
555495
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4BrSCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
257.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
densidad
1.710 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)