555355
Cap B (80% THF, 10% Pyridine, 10% 1-Methylimidazole)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
bp:
65 °C (lit.)
Productos recomendados
bp
65 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
6.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14.4 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?