555045
2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
98%
Sinónimos:
1,4-Bis(bromomethyl)-2,5-bis(octyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
88.8-90.5 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OCCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
InChI key
SWHDCISENXYFAI-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)