MilliporeSigma
553336
Sigma-Aldrich
1-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)-1-propanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5CHOHCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
densidad
1.430 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C9H7F5O/c1-2-3(15)4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h3,15H,2H2,1H3
Clave InChI
QRHBGWMLUAGPNM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)