MilliporeSigma
553255
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(NH2)C(OH)(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
289.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
optical activity
[α]20/D −236°, c = 1 in chloroform
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,22H,21H2/t19-/m0/s1
InChI key
ZQNFUXDRYQQYAQ-IBGZPJMESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)