MilliporeSigma
553085
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4FNS
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.585 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
density
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1nc2ccccc2s1
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.0 °F - closed cup
flash_point_c
92.78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)