MilliporeSigma
551988
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Benzylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHCH2CH(OH)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
227.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −57°, c = 1 in chloroform
mp
115-118 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H](CNCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-15(14-9-5-2-6-10-14)12-16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
Clave InChI
XAOCLQUZOIZSHV-HNNXBMFYSA-N
Información legal
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zsanett Dorkó et al.
Talanta, 162, 167-173 (2016-11-14)
A simple and efficient method is presented for assessing molecularly imprinted polymers (MIP) and other sorbents from the point of view of practical applications. The adsorption isotherms of the compounds, which need to be separated or detected in an application