55100
8-Quinolinol hemisulfate salt
≥98.0% (dry substance, T), yellow
Sinónimos:
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt
About This Item
Productos recomendados
descripción
C9H7NO · ½H2SO4 (Linear Formula)
Ensayo
≥98.0% (dry substance, T)
impurezas
~5% water
color
yellow
espectro de actividad antibiótica
fungi
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?