MilliporeSigma
549445
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(chlorodimethylsilane)
95%
Sinónimos:
1,4-Bis(chlorodimethylsilyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[ClSi(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
263.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
bp
109-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8H,1-4H3
InChI key
COFLYCFUVHLITN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)