548898
2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
Sinónimos:
3-(2H-1,4-Benzoxazin-3-(4H)-one-4-yl)-propionic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
163-166 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCN1C(=O)COc2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10-7-16-9-4-2-1-3-8(9)12(10)6-5-11(14)15/h1-4H,5-7H2,(H,14,15)
Clave InChI
BHULHAHXIGPYKV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)