MilliporeSigma
548707
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzamide oxime
97%
Sinónimos:
p-Toluamideoxime
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4C(NH2)=NOH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
140-145 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Methylbenzamide oxime is a benzonitrile derivative that can be prepared from 4-methylbenzonitrile and hydroxylamine hydrochloride. Its crystalline structure shows the presence of both intramolecular and intermolecular hydrogen bonds.[1] 3-Aryl-5-trinitromethyl-1,2,4-oxadiazoles undergoes hydrolysis under acidic conditions to form 4-methylbenzamide oxime as one of the product.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Acid hydrolysis of 3-aryl-5-trinitromethyl-1,2,4-oxadiazoles.
Tyrkov AG.
Russ. J. Org. Chem., 37(9), 1353-1354 (2001)
4-Methylbenzamide oxime.
Wang HB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(7), o3105-o3106 (2006)