MilliporeSigma
548677
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H3SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
334.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)