MilliporeSigma
548499
Sigma-Aldrich
Copper(II) niobate
99%
Sinónimos:
Copper niobate, Copper niobium oxide
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(NbO3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
345.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
99%
SMILES string
[Cu++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Cu.2Nb.6O/q+2;;;;;;;2*-1
InChI key
BBXADMAXAWXAPL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)