MilliporeSigma
548146
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
124-127 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
Clave InChI
XBGXGCOLWCMVOI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Trifluoromethyl)benzamide can be prepared from 1-bromo-3-trifluoromethylbenzene via palladium-catalyzed aminocarbonylation with formamide. It forms the core moiety of N-[(substituted 1H-imidazol-1-yl)propyl]benzamides, with potential as antihypertensive agents.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thromboxane synthetase inhibitors and antihypertensive agents. 1. N-[(1H-imidazol-1-yl) alkyl] aryl amides and N-[(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl) alkyl] aryl amides.
Wright Jr WB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 29(4), 523-530 (1986)
Weinreb SM.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 21, 126-126 (2014)