548049
Biphenyl-2-carboxaldehyde
96%
Sinónimos:
2-Biphenylcarboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D >1.6220 (lit.)
bp
91-92 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidad
1.130 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H
Clave InChI
LCRCBXLHWTVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?