MilliporeSigma
546933
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
245.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
32-35 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)