MilliporeSigma
546879
Sigma-Aldrich
2-[4-(2-Cyanoethylthio)methyl]thiazolyl guanidine
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
$388.55
$388.55
Precio de catálogo$409.00
Web-Only Promotion
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$388.55
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11N5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$388.55
Precio de catálogo$409.00
Web-Only Promotion
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
128-132 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
thioether
cadena SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC#N)cs1
InChI
1S/C8H11N5S2/c9-2-1-3-14-4-6-5-15-8(12-6)13-7(10)11/h5H,1,3-4H2,(H4,10,11,12,13)
Clave InChI
FSKYYRZENXOYAP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)