546313
4-(4-Chlorophenyl)-3-buten-2-one
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH=CHCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-62 °C (lit.)
λmáx.
699 nm in chloronaphthalene
cadena SMILES
CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
Clave InChI
UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)