MilliporeSigma
545732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)Br
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
25-29 °C (lit.)
density
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(Br)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
XDKMDDOCVPNVMB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)